Tavola periodica degli elementi
La tavola periodica (nota anche come tavola periodica degli elementi) è organizzata in modo che gli scienziati possano discernere rapidamente le proprietà dei singoli elementi, come la massa, il numero di elettroni, la configurazione degli elettroni e le loro proprietà chimiche uniche. I metalli si trovano sul lato sinistro della tavola, mentre i non metalli si trovano sul lato destro. Questa tavola periodica degli elementi con nomi, numero atomico, simbolo e massa è codificata a colori per facilitare la consultazione da parte di studenti e ricercatori. Per una consultazione rapida, andare alla tabellaperiodica con i nomi elencati in ordine alfabetico.
Scarica la Tavola periodica |
|---|
| Nome dell'elemento | Simbolo | Numero atomico | Elettronegatività (χ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Actinio | Ac | 89 | 1.1 | ||
| Alluminio | Al | 13 | 1.61 | ||
| Americio | Am | 95 | 1.3 | ||
| Antimonio | Sb | 51 | 2.05 | ||
| Argon | Ar | 18 | < | ||
| Arsenico | As | 33 | 2.18 | ||
| Astatina | At | 85 | 2.2 | ||
| Bario | Ba | 56 | 0.89 | ||
| Berkelium | Bk | 97 | 1.3 | ||
| Berillio | Be | 4 | 1.57 | ||
| Bismuto | Bi | 83 | 2.02 | ||
| Bohrium | Bh | 107 | .
| ||
| Boron | B | 5 | 2.04 | ||
| Bromo | Br | 35 | 2.96 | ||
| Cadmio | Cd | 48 | 1.69 | ||
| Calcium | Ca | 20 | 1 | ||
| Californium | Cf | 98 | 1.3 | ||
| Carbonio | C | 6 | 2.55 | ||
| Cerio | Ce | 58 | 1.12 | ||
| Cesio | Cs | 55 | 0.79 | ||
| Cloro | Cl | 17 | 3.16 | ||
| Cromo | Cr | 24 | 1.66 | ||
| Cobalto | Co | 27 | 1.88 | ||
| Rame | Cu | 29 | 1.9 | ||
| Curio | Cm | 96 | 1.3 | ||
| Darmstadtium | Ds | 110 |
| ||
| Dubnium | Db | 105 |
| ||
| Disprosio | Dy | 66 | 1.22 | ||
| Einsteinio | Es | 99 | 1.3 | ||
| Erbio | Er | 68 | 1.24 | ||
| Europio | Eu | 63 |
| ||
| Fermio | Fm | 100 | 1.3 | ||
| Fluoro | F | 9 | 3.98 | ||
| Francio | Fr | 87 | 0.7 | ||
| Gadolinio | Gd | 64 | 1.2 | ||
| Gallio | Ga | 31 | 1.81 | ||
| Germanio | Ge | 32 | 2.01 | ||
| Oro | Au | 79 | 2.54 | ||
| Afnio | Hf | 72 | 1.3 | ||
| Hassio | Hs | 108 |
| ||
| Elio | He | 2 |
| ||
| Olio | Ho | 67 | 1.23 | ||
| Idrogeno | H | 1 | 2.2 | ||
| Idio | In | 49 | 1.78 | ||
| Iodio | I | 53 | 2.66 | ||
| Iridio | Ir | 77 | 2.2 | ||
| Ferro | Fe | 26 | 1.83 | ||
| Krypton | Kr | 36 | 3 | ||
| Lanthanum | La | 57 | 1.1 | ||
| Lawrencium | Lr | 103 | .
| ||
| Piombo | Pb | 82 | 2.33 | ||
| Litio | Li | 3 | 0.98 | ||
| Lutezio | Lu | 71 | 1.27 | ||
| Magnesio | Mg | 12 | 1.31 | ||
| Manganese | Mn | 25 | 1.55 | ||
| Meitnerium | Mt | 109 |
| ||
| Mendelevium | Md | 101 | 1.3 | ||
| Mercurio | Hg | 80 | 2 | ||
| Molibdeno | Mo | 42 | 2.16 | ||
| Neodimio | Nd | 60 | 1.14 | ||
| Neon | Ne | 10 | < | .p> | |
| Nettunio | Np | 93 | 1.36 | ||
| Nichel | Ni | 28 | 1.91 | ||
| Niobio | Nb | 41 | 1.6 | ||
| Nitrogeno | N | 7 | 3.04 | ||
| Nobelio | No | 102 | 1.3 | ||
| Oganesson | Uuo | 118 |
| ||
| Osmio | Os | 76 | 2.2 | ||
| Ossigeno | O | 8 | 3.44 | ||
| Palladio | Pd | 46 | 2.2 | ||
| Fosforo | P | 15 | 2.19 | ||
| Platino | Pt | 78 | 2.28 | ||
| Plutonio | Pu | 94 | 1.28 | ||
| Polonium | Po | 84 | 2 | ||
| Potassio | K | 19 | 0.82 | ||
| Prasodio | Pr | 59 | 1.13 | ||
| Prometio | Pm | 61 |
| ||
| Protactinium | Pa | 91 | 1.5 | ||
| Radio | Ra | 88 | 0.9 | ||
| Radon | Rn | 86 |
| ||
| Renio | Re | 75 | 1.9 | ||
| Rodio | Rh | 45 | 2.28 | ||
| Roentgenio | Rg | 111 | .
| ||
| Rubidio | Rb | 37 | 0.82 | ||
| Rutenio | Ru | 44 | 2.2 | ||
| Rutherfordium | Rf | 104 | .
| ||
| Samario | Sm | 62 | 1.17 | ||
| Scandium | Sc | 21 | 1.36 | ||
| Seaborgium | Sg | 106 |
| ||
| Selenio | Se | 34 | 2.55 | ||
| Silicio | Si | 14 | 1.9 | ||
| Argento | Ag | 47 | 1.93 | ||
| Sodio | Na | 11 | 0.93 | ||
| Stronzio | Sr | 38 | 0.95 | ||
| Zolfo | S | 16 | 2.58 | ||
| Tantalio | Ta | 73 | 1.5 | ||
| Tecnezio | Tc | 43 | 1.9 | ||
| Tellurio | Te | 52 | 2.1 | ||
| Terbio | Tb | 65 |
| ||
| Tallio | Tl | 81 | 1.62 | ||
| Torio | Th | 90 | 1.3 | ||
| Tulio | Tm | 69 | 1.25 | ||
| Stagno | Sn | 50 | 1.96 | ||
| Titanio | Ti | 22 | 1.54 | ||
| Tungsteno | W | 74 | 2.36 | ||
| Ununbio | Uub | 112 | |||
| Ununhexium | Uuh | 112 | |||
| Ununpentium | Uup | 115 | |||
| Ununquadium | Uuq | 114 | |||
| Ununquadio< | |||||
| Uus | 117 | ||||
| Ununtrium | Uut | 113 | < | ||
| Uranio | U | 92 | 1.38 | ||
| Vanadio | V | 23 | 1.63 | ||
| Xenon | Xe | 54 | 2.6 | ||
| Ytterbio | Yb | 70 | .
| ||
| Ittrio | Y | 39 | 1.22 | ||
| Zinco | Zn | 30 | 1.65 | ||
| Zirconio | Zr | 40 | 1,33 |