Espressione e silenziamento genico
La modulazione dell'espressione genica è una delle tecniche più potenti utilizzate dai ricercatori per studiare i complessi network genetici che governano i processi biologici. Gli esperimenti di modulazione dell’espressione genica sono ampiamente utilizzati, in particolare, per identificare terapie efficaci per la cura di diversi tipi di patologie, dal cancro, ai disturbi dell'età evolutiva fino alle malattie neurodegenerative.
Diverse sono le tecnologie disponibili per un'efficace modulazione dell'espressione genica nelle cellule e nei tessuti. La RNAi (o interferenza a RNA) è un meccanismo biologico naturale che consiste in un’inibizione potente e mirata dell'espressione genica per mezzo di siRNA (piccoli RNA interferenti). SigmaAldrich® Advanced Genomics ha avuto un ruolo preminente nello sviluppo di prodotti per RNAi destinati ai ricercatori.
Più di recente, lo sviluppo di sistemi di inibizione e attivazione dell’espressione genica basati su CRISPR (rispettivamente CRISPRi e CRISPRa) ha offerto ai ricercatori un nuovo potente set di strumenti che consentono opzioni di regolazione genica quasi illimitate. Utilizzando l'impareggiabile assortimento di prodotti per CRISPR forniti da SigmaAldrich® Advanced Genomics, i ricercatori sono oggi in grado di raggiungere in modo accurato ed efficiente knock-down, knock-out, attivazione o sovraespressione praticamente di qualsiasi gene.
Categorie in evidenza
Proponiamo l'agarosio sotto forma di diversi bioreagenti disponibili in una vasta scelta di gradi, tali da soddisfare le esigenze di svariate applicazioni di coltura cellulare e biologia molecolare, tra cui i gel pronti per l'elettroforesi su gel di RNA e DNA.
Diagram showing the mechanistic flow of shRNA and siRNA mediated gene silencing in cells.
RNAi - Modulazione dell’espressione genica per lo studio dei pathway genetici
Gli screening di genomica funzionale rappresentano uno strumento fondamentale per la ricerca orientata alla scoperta di nuove terapie in quanto consentono di svelare i meccanismi che regolano sistemi biologici, pathway e malattie. Un’efficace analisi di queste complesse reti di interazioni molecolari può essere eseguita utilizzando librerie di shRNA che consentono di ottenere knockdown genici affidabili, efficienti e di lungo termine.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics è il fornitore esclusivo delle collezioni TRC1.5 e TRC2 create da The RNAi Consortium (TRC). Queste librerie di shRNA basate su lentivirus offrono una copertura senza precedenti e sono disponibili in più formati che includono genoma intero, singoli cloni/vettori RNAi e set di famiglie di geni.
CRISPRi e CRISPRa - Per una inibizione e un'attivazione genica efficaci
CRISPRi (CRISPR interference) e CRISPRa (CRISPR activation) consentono rispettivamente il silenziamento e l'attivazione dei geni con elevata efficienza e senza alterare la sequenza del DNA. Usati in screening LOF (loss-of-function) e GOF (gain-of-function) su larga scala, consentono ai ricercatori di identificare pathway genetici unici ma funzionalmente correlati, spesso non identificabili con altri metodi.
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Diagrammi schematici di CRISPRa, con il complesso SAM (Synergystic Activation Mediator) e CRISPRi con il dominio KRAB.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics offre una scelta completa di librerie CRISPRi e CRISPRa ottimizzate per esperimenti di sovraespressione e di knockdown genico. Le librerie lentivirali CRISPRi e SAM CRISPRa in pool sono disponibili sia in formato standard, sia personalizzabili in base a esigenze specifiche.
Vuoi sapere se il sistema CRISPR è adatto al tuo progetto? Contattate un esperto Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
Articoli tecnici correlati
- Rosetta siRNA Design Algorithm optimizes siRNA sequences for reduced off-target effects and increased RNAi performance.
- Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
- Librerie di vettori per una messa a punto ottimale dei vostri esperimenti di RNAi
- Enzyme Explorer Product Application Index for Superoxide Dismutase offered by us online. Superoxide Dismutase (SOD) catalyzes the reduction of superoxide anions to hydrogen peroxide.
- Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.
- Visualizza tutto (53)
Protocolli correlati
- Protocol for lentiviral transduction of suspension cells using MISSION TRC shRNA Lentiviral Particles for long-term silencing.
- FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
- Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNAs using Mysticq reagents
- Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
- Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
- Visualizza tutto (18)
Per consultare altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarvi
Per qualunque domanda, non esitate a inviare una richiesta di assistenza
o a chiamare il nostro Servizio Clienti:
Email [email protected]
telefono +1 (800) 244-1173
Altre risorse
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Strumenti di calcolo e app
Strumenti e risorse scientifiche online per la chimica analitica, le life science, la sintesi chimica e la scienza dei materiali.
- Customer Support Request
Assistenza clienti inclusa assistenza per ordini, prodotti, account e problemi tecnici del sito web.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Risorse correlate
- Mappe dei vettori
Librerie di vettori per una messa a punto ottimale dei vostri esperimenti di RNAi
- General shRNA FAQs
We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC. MISSION and more.