製品
製品アプリケーションサービスリソースサポート
[ログイン / 登録](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[注文検索](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/order-lookup)
[クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order)
カート0
[ホーム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja)Applications[ゲノミクス](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/applications/genomics)機能ゲノミクススクリーニング
# 機能ゲノミクススクリーニング
機能ゲノミクスを応用することによって遺伝子機能の発見が可能となり、その機能が生物化学、細胞、生理学経路にどのように関与するのかを見つけ出すことができます。完全な遺伝子配列が入手可能な場合は、簡単に遺伝子改変できるプログラミングツールと組み合わせることによって、解析を全遺伝子スケールで実施することができます。遺伝子スクリーニングの基本的な目的は特定の表現型の出現を把握することです。そのために、特定の目的に特化した方法で遺伝子機能を改変します。細胞または生物内部の個々の遺伝子を削除/調節すると、挙動または表現型が変化するため、注意深く計画した実験によって、これらの変化を直接的または間接的に観察することができます。機能ゲノミクススクリーニングはこの分析を系統的かつ並行した方法で実施することができるため、複雑な経路と病状の解明に役立つばかりでなく、薬剤標的の新規同定が容易になります。
機能ゲノミクスは2種類の基本的な方法で遺伝子と表現型をリンクさせます。順遺伝学的スクリーニングでは多くの遺伝子を改変し、注目する表現型を持つ細胞や生物に適合する改変遺伝子を選択することによって、最終的に表現型の変化を誘起した遺伝子を同定します。逆遺伝学的スクリーニングでは、特定の遺伝子(またはその組み合わせ)を破壊してから細胞または生物の表現型を解析します。
* * *
## 関連製品
Slide 1 of 19
1 of 5
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPH01
\
MISSION® LentiPlex® Human Pooled shRNA Library](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/shph01)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPM01
\
MISSION® LentiPlex®マウスプールshRNAライブラリー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/shpm01)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPHLIBR
\
MISSION® LentiPlex® Complete Human Pooled shRNA Library](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/shphlibr)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPMLIBR
\
MISSION® LentiPlex® Complete Mouse Pooled shRNA Library](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/shpmlibr)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPH15
\
MISSION® LentiPlex® Human Pooled shRNA Library TRC1.5](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/shph15)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPH2
\
MISSION® LentiPlex® Human Pooled shRNA Library TRC2](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/shph2)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPM15
\
MISSION® LentiPlex® Mouse Pooled shRNA Library TRC1.5](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/shpm15)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
SHPM2
\
MISSION® LentiPlex® Mouse Pooled shRNA Library TRC2](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/shpm2)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
HGECKO2A
\
Gecko2 Human Whole Genome CRISPR Pool, All-in-one™ Lenti Particles(Gecko2 ヒト全ゲノム CRISPR プール、オールインワンレンチ粒子)(Gecko2 ベクター)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/hgecko2a)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
HGECKO2G
\
Gecko2 Human Whole Genome CRISPR Pool, gRNA Only Lenti Particles (Gecko2 vector)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/hgecko2g)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
MGECKO2A
\
Gecko2 Mouse Whole Genome CRISPR Pool, All-in-One™ Lenti Particles (Gecko2 vector)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/mgecko2a)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
MGECKO2G
\
Gecko2 Mouse Whole Genome CRISPR Pool, gRNA Only Lenti Particles (Gecko2 vector)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/mgecko2g)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
HWGCRISPR
\
Sigma Whole Human Genome Lentiviral CRISPR Pool(シグマヒト全ゲノムレンチウイルスCRISPRプール)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/hwgcrispr)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
SH1931
\
MISSION® shRNAヒト遺伝子ファミリーセット、レンチウイルス粒子](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/sh1931)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
SH2931
\
MISSION® shRNAヒト遺伝子ファミリーセット、レンチウイルス粒子](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/sh2931)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
SH2231
\
MISSION® shRNAヒト遺伝子ファミリーセット、レンチウイルス粒子](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/sh2231)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
SH0831
\
MISSION® shRNAヒト遺伝子ファミリーセット、レンチウイルス粒子](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/sh0831)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
SH1331
\
MISSION® shRNAヒト遺伝子ファミリーセット、レンチウイルス粒子](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/sh1331)
クイックビュー
[
\
Sigma-Aldrich
\
SH2331
\
MISSION® shRNAヒト遺伝子ファミリーセット、レンチウイルス粒子](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/sh2331)
クイックビュー
* * *
## 注目のカテゴリー
[](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/molecular-biology-and-functional-genomics/microbiome)
[マイクロバイオーム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/molecular-biology-and-functional-genomics/microbiome)
包括的な腸内マイクロバイオーム解析:サンプル調製からシーケンシング、バイオインフォマティクス、統計解析までホリスティックなソリューションを提供します。16SからWGSまで。
[製品の購入](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/molecular-biology-and-functional-genomics/microbiome)
[](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/materials-science)
[シングルユースミキサー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/materials-science)
ナノマテリアル、バイオマテリアル、エネルギーおよびエレクトロニクス材料からなるメルクの材料科学・エンジニアリング製品は、さまざまな産業分野の研究開発および製造にて利用されています。
[製品の購入](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/products/materials-science)
* * *
概要
関連資料・プロトコル
サポート
遺伝子編集や遺伝子サイレンシング、遺伝子調節、次世代シーケンシング(NGS)および表現型スクリーニング技術の発展に伴い、多種多様なモデルシステムを対象とした機能ゲノミクススクリーニングを効率的に実施できるようになっています。
- __RNA干渉(RNAi)__:長二重鎖RNA(dsRNA)や合成低分子干渉RNA(siRNA)、短ヘアピンRNA(shRNA)を含むいくつかのタイプのRNAi試薬を遺伝子サイレンシングのために使用することができます。これらの試薬は、調節因子(siRNA、dsRNA)を直接取り込んで増殖させる方法、DNAを取り込んでプロモーター駆動型shRNAをエンコードする方法、またはレンチウイルスの構造体(クローンshRNAカセットを含む)を利用するウィルス形質導入法などによって細胞内へ導入されます。dsRNAとsiRNAはアレイ型のハイスループットスクリーニングで使用されますが、shRNAはアレイ型またはプール型のハイスループットスクリーニングで使用され、プール型スクリーニングは次世代シーケンシング(NGS)によるデコンボリューションによって解析が行われます。
- __CRISPR-Casシステム__:哺乳類細胞のゲノムやトランスクリプトーム、エピゲノムを操作するためにCRISPR(clustered regularly interspaced short palindromic repeat)システムを使用することができます。CRISPR-Cas9遺伝子編集の場合は、ガイドRNAを利用して特定の遺伝子座を対象としてCas9ヌクレアーゼを作用させます。使用する変異型Cas9によっては、フレームシフト変異の導入、転写機構の抑制、発現を活性化する転写因子の導入、特定の点変異の誘導またはエピジェネティックマーカーの変更により、転写産物の産生を遺伝子レベルで制御することができます。RNAiと同様に、CRISPRはRNP複合体としてアレイ型スクリーニングで直接導入することができ、またプラスミドDNAやレンチウイルスはプール型およびアレイ型スクリーニングで利用することができます。機能解析のための遺伝子スクリーニングを考えた場合、CRISPRプール型およびアレイ型ライブラリを利用することによって柔軟なハイスループットスクリーニングを実現することができます。ヌクレアーゼ活性を持たないCRISPRシステムを応用してゲノム調節のスクリーニングを行うことも可能です。このようなシステムでは酵素不活性dCas9を、遺伝子転写を活性化(CRISPRa)または阻害(CRISPRi)する転写エフェクターと組み合わせることによって遺伝子の発現を増加または減少させます。
[](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
[詳細はこちら](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
データシート、証明書、技術文書については、文書の検索をご利用ください。
[文書の検索](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
## 関連資料
- [Methods for Enhancing Lentiviral Transduction Efficiency](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/advanced-gene-editing/enhancing-lentiviral)
An experiment to directly compare three methods of lentiviral transduction of Jurkat cells was conducted in order to determine the method that yields the greatest transduction efficiency.
- [Discovery at Single-Cell Resolution](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/functional-genomics-screening/discovery-at-single-cell-resolution)
CRISPR lentiviral screening libraries are powerful research tools. Continuing a decade long commitment to library screening manufacturing, we have partnered with 10x Genomics to bring 10x Feature Barcode-compatible pooled screening products to you.
- [esiRNA よくあるお問い合わせ(FAQ)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/functional-genomics-screening/esirna-faq)
esiRNAは、遺伝子サイレンシングのため同じmRNAシーケンスをターゲットとする、エンドリボヌクレアーゼ調製siRNAです。ここでは、esiRNAの使用と入手に関するよくあるお問い合わせをいくつかご紹介します。
- [Sanger Whole Genome CRISPR Libraries
(サンガー 全ゲノム クリスパー・ライブラリー)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/advanced-gene-editing/sanger-crispr-arrayed-library)
遺伝子ごとに最適化されたgRNAを用いたゲノムワイドスクリーニングにより、特異的かつ効率的なノックアウトを実現し、時間とコストを管理します。
- [Safe Lentivirus Handling](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/advanced-gene-editing/safe-handling-of-lentivirus)
Our lentiviral vector systems are developed with enhanced safety features. Numerous precautions are in place in the design of our lentiviruses to prevent replication. Good handling practices are a must.
- [すべて表示 (28)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
## 関連プロトコル
- [X-tremeGENE™ siRNAトランスフェクション試薬のプロトコルとトラブルシューティング](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/transfection-and-gene-editing/x-tremegene-sirna-transfection-reagent)
X-tremeGENE™ siRNAトランスフェクション試薬のプロトコルとトラブルシューティング
- [レンチウイルス形質導入(トランスダクション)プロトコル](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/protocol/genomics/advanced-gene-editing/lentiviral-transduction)
安定で長期的な遺伝子サイレンシングおよび表現型の変化を達成するための、MISSION shRNAレンチウイルス粒子の形質導入(トランスダクション)の詳細な手順
- [Lentiviral Production Using X-tremeGENE HP Transfection Reagent](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/transfection-and-gene-editing/xtghp-lenti-protocol)
Lentiviruses represent a powerful tool in research applications to transduce a wide range of cell types.
- [CRISPR Cas 9 Nuclease RNA-guided Genome Editing](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/protocol/genomics/advanced-gene-editing/crispr-cas9-genome-editing)
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
- [Antibiotic Optimization for Cell Transduction](https://www.sigmaaldrich.com/JP/en/technical-documents/protocol/genomics/gene-expression-and-silencing/cytotoxicity-profile)
Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
- [すべて表示 (7)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
### 技術資料・プロトコルの検索
キーワードを入力
検索
## お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、[お問い合わせページ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/customer-support)をご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:[jpts@merckgroup.com](mailto:custserv@sial.com)
電話:03-6756-8245
## サポート
- [Chromatogram Search](https://www.sigmaaldrich.com/chromatogram-search)
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- [電卓とアプリ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/calculators-and-apps)
Web Toolbox - 分析化学、ライフサイエンス、化学合成、材料科学のための科学研究ツールおよびリソース。
- [Customer Support Request](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/customer-support)
お問い合わせページでは、製品のお問い合わせや、注文や納期、お取引やアカウント、ウェブサイトに関するお問い合わせをお申込みいただけます。
- [FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
* * *
__注目の記事__
[Methods for Enhancing Lentiviral Transduction Efficiency](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/advanced-gene-editing/enhancing-lentiviral)
An experiment to directly compare three methods of lentiviral transduction of Jurkat cells was conducted in order to determine the method that yields the greatest transduction efficiency.
[Discovery at Single-Cell Resolution](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/functional-genomics-screening/discovery-at-single-cell-resolution)
CRISPR lentiviral screening libraries are powerful research tools. Continuing a decade long commitment to library screening manufacturing, we have partnered with 10x Genomics to bring 10x Feature Barcode-compatible pooled screening products to you.
[esiRNA よくあるお問い合わせ(FAQ)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/functional-genomics-screening/esirna-faq)
esiRNAは、遺伝子サイレンシングのため同じmRNAシーケンスをターゲットとする、エンドリボヌクレアーゼ調製siRNAです。ここでは、esiRNAの使用と入手に関するよくあるお問い合わせをいくつかご紹介します。
[Sanger Whole Genome CRISPR Libraries
(サンガー 全ゲノム クリスパー・ライブラリー)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/genomics/advanced-gene-editing/sanger-crispr-arrayed-library)
遺伝子ごとに最適化されたgRNAを用いたゲノムワイドスクリーニングにより、特異的かつ効率的なノックアウトを実現し、時間とコストを管理します。
* * *
__関連サービス__
[ウイルスベクターCTDMOサービス](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/services/contract-manufacturing/viral-vector-manufacturing)
Millipore® CTDMOサービスは、細胞・遺伝子治療の進展に向けたウイルスベクターの開発および製造を提供しています。
TOP
__ログインして続行__
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
ログイン__アカウントをお持ちではありませんか?__お客様情報を登録
サポート[お問い合わせ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/customer-support)[各国の連絡先](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices)[Eコマース FAQ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[安全データシート (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=sds)[製品のCOA/COO](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=coa)[品質・規制](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/quality-and-regulatory-management)[計算ツール・アプリ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/calculators-and-apps)[ウェビナー[英語]](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/webinars)
オーダー[クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order)[カスタム製品](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/services/custom-products)[Eコマースソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
会社情報[メルクについて](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/about-us)[企業責任](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ssbi)[イベント](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/events)[プレスリリース](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/press)[プログラム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/partnership-programs)[採用情報](https://careers.merckgroup.com/global/en)[拠点](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices)
ソーシャルメディア
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__研究、開発、製造__
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
[](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja)
[Sigma-Aldrich®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/bioreliance)[Millipore®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/millipore)[SAFC®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/safc)[Milli-Q®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/milliq)[Supelco®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved, including Text and Data Mining for AI training and similar technologies.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。
[サイト利用規約](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/site-use-terms)|[個人情報保護方針](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/privacy-statement)|[一般販売条件](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/terms-and-conditions)|[著作権に関する許諾](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/copyright-consent)|[サイトマップ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/site-map)