表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
化学式:
HCONHNH2
CAS番号:
分子量:
60.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-867-9
Beilstein/REAXYS Number:
635759
MDL number:
eCl@ss:
32129103
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Quality Segment
mp
52-57 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5%, clear, colorless
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
[H]C(=O)NN
InChI
1S/CH4N2O/c2-3-1-4/h1H,2H2,(H,3,4)
InChI key
XZBIXDPGRMLSTC-UHFFFAOYSA-N
Application
ギ酸ヒドラジドは、1,2,4-トリアゾール誘導体の合成で使用されました。また、新たな抗がん剤である6-N-ホルミルアミノ-12,13-ジヒドロ-1,11-ジヒドロキシ-13-(β-D-グルコピラノシル)-5H-インドロ[2,3-a]-ピロロ[3,4-c]カルバゾール-5,7(6H)-ジオンの合成でも使用されました。
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
233.6 °F - closed cup
引火点(°C)
112 °C - closed cup
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves