Merck
216577
Amberlite IRC-50S
400 μm (wet)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Amberlite IRC-50S, 400 μm (wet)
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
17 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
800 °F
particle size
400 μm (wet)
Features and Benefits
Weakly acidic resin with carboxylic acid functionality which is useful in catalytic applications.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)