Merck
349747
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate
99%
ログイン 組織・契約価格を表示する
この商品について
化学式:
CH3C6H4OCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
194.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)COc1ccccc1C
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-11(12)8-14-10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI Key
NHFQSFIBSJPLIW-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate is an ester.
アプリケーション
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)