表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
2 g | カートの在庫状況を確認する | ¥24,100 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H6ClNO
CAS番号:
分子量:
191.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Quality Segment
assay
97%
mp
96-98 °C (dec.) (lit.)
functional group
acyl chloride
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H6ClNO/c11-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-6H
InChI key
WFVMVMAUXYOQSW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
当該品目 | ||
|---|---|---|
| description 97% | description analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay 97% | assay ≥99.5% (GC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| mp 96-98 °C (dec.) (lit.) | mp 3 °C (lit.) | mp ≥300 °C |
| functional group acyl chloride | functional group - | functional group - |
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges