スキップする
640468
4′-(4-Bromophenyl)acetophenone
97%
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥12,000
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥30,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H11BrO
CAS番号:
分子量:
275.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-236-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
¥12,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
129-133 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H11BrO/c1-10(16)11-2-4-12(5-3-11)13-6-8-14(15)9-7-13/h2-9H,1H3
InChI key
UUVKNCRMWPNBNM-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
396583CDS014248
description
97%
description
97%
description
AldrichCPR
assay
97%
assay
97%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solid
form
-
form
solid
mp
129-133 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
mp
-
functional group
ketone, bromo
functional group
ketone, thioether
functional group
-
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)