スキップする
C19651
クロロアセトニトリル
99%
別名:
α-Chloroacetonitrile, 2-Chloroacetonitrile, Chloromethyl cyanide, Cyanomethyl chloride, Monochloroacetonitrile
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥3,780
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥7,670
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥22,400
この商品について
化学式:
ClCH2CN
CAS番号:
分子量:
75.50
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-467-0
Beilstein/REAXYS Number:
506028
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
¥3,780
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.78 psi ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
124-126 °C (lit.)
density
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
InChI key
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Application
クロロアセトニトリルの用途:
  • ニトリル官能基化イミダゾリウム塩を含むイオン性液体の合成。
  • 可逆的付加開裂連鎖移動(RAFT)剤であるシアノメチルドデシルトリチオカーボネートの合成。
  • 抗結核剤として使用されるトリアゾリル基チアゾール誘導体合成用アルキル化試薬。
  • 光メーヤワイン付加反応におけるアルケンのアミノ基-アリール化用試薬。
  • 細胞毒性天然物アピクラレンAの合成におけるエステル化物質。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR3276733024913103
description
99%
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
assay
99%
assay
-
assay
98% (CP)
assay
≥98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
powder
density
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
124-126 °C (lit.)
bp
124-126 °C (lit.)
bp
191 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under クロロアセトニトリル
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
129.2 °F
引火点(°C)
54 °C
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
劇物
pdsc
第4類:引火性液体 + 第二石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
C19651-500G:4548173190785 + C19651-100G:4548173190778 + C19651-5G:4548173190792
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
C19651-100G04061833474853
C19651-5G04061833474877
C19651-500G04061833474860
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf