スキップする
C19686
2-クロロアセトフェノン
98%
別名:
ω-クロロアセトフェノン, フェナシルクロリド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
化学式:
C6H5COCH2Cl
CAS番号:
分子量:
154.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-531-1
Beilstein/REAXYS Number:
507950
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
244-245 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
density
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
ClCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
IMACFCSSMIZSPP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-クロロアセトフェノン
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
注意喚起語
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)