スキップする
GF23775813
ニッケル
foil, 6mm disks, thickness 0.0125mm, 99.9%
別名:
ニッケル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
Ni
CAS番号:
分子量:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141729
MDL number:
eCl@ss:
38190701
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
99.90%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 237-758-13
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
6 mm × 0.0125 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Goodfellow製品
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
577995GF04564470GF97876445
ニッケル foil, 6mm disks, thickness 0.0125mm, 99.9%
GF23775813
ニッケル
ニッケル nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
577995
ニッケル
ニッケル foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
GF04564470
ニッケル
ニッケル wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99%
GF97876445
ニッケル
description
foil, 6mm disks, thickness 0.0125mm, 99.9%
description
nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
description
foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
description
wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99%
assay
99.90%
assay
≥99% trace metals basis
assay
99.95%
assay
≥99%
form
foil
form
nanopowder
form
foil
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 237-758-13
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Goodfellow 045-644-70
manufacturer/tradename
Goodfellow 978-764-45
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)