Merck
WHA67057504
Whatman® Polycap AS 被包性フィルター、水溶液用
Polycap AS 75, pore size 0.45 μm, stepped barb inlet, stepped barb outlet, sterile
別名:
Whatmanフィルター, Z743828, シリンジフィルター
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSC Code:
41104900
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
Nylon membrane, polypropylene housing, stepped barb inlet, stepped barb outlet
sterility
sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Whatman 6705-7504, Whatman Article No. 28420140 (US reference)
diam.
75 mm
pore size
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
General description
Whatman Polycap AS (aqueous solutions) capsule filters from Cytiva combines a glass microfiber (GMF) prefilter over a nylon membrane final filter to provide maximum filtration of difficult, particulate-laden solutions.
Polycap AS for aqueous solutions
Polycap AS are Whatman capsule filters specifically designed for high-volume filtration of aqueous sample solutions in a compact size. With a nylon membrane filter and GMF prefilter, these filters have a long usable life.
Application
Biologicals, Buffers, Cleaning/rinsing solutions, Enzymes, Extemporaneous solutions, Immunologicals, Irrigation solutions, Nutrients, Pharmaceutical solutions, Reagent preparation, Salt solutions, Therapy solutions, Tissue culture media, Viral suspensions.
Other Notes
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
Legal Information
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)