Merck
AMBH95E088F2
Ambeed, Inc.
1-Iodo-4-isopropylbenzene
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
この商品について
CAS番号:
分子量:
246.09
MDL番号:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Iupac Name
1-iodo-4-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11I/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,1-2H3
InChI Key
PQJOSEVTIKYWLH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17356-09-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17356-09-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)