Merck
793024P
Avanti
DMG-PEG2000-Maleimide
new
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3 -[maleimide (polyethylene glycol)-2000]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C42H74N2O9
分子量:
751.04
UNSPSCコード:
12352211
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
synthetic
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (793024P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
polymerizable lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
関連するカテゴリー
詳細
DMG-PEG-2000-Maleimide, is a lipid excipient designed for the preparation of lipid nanoparticles (LNPs) for RNA delivery. It is derived from dimyristoyl glycerol (DMG) and exhibits similar properties as phospholipids in the way it associates with membranes.
特徴および利点
The maleimide group reacts with thiol groups on peptides, enabling the conjugation of bioactive molecules to the surface of lipid nanoparticles. This distinctive property allows the design of LNPs specifically engineered for targeted delivery to particular cell types.
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)