Merck
810348P
Avanti
meso-Cl Cyanine 7.5 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
3-(5-carboxypentyl)-2-((E)-2-((E)-2-chloro-3-((E)-2-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)ethylidene)cyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium chloride, meso-Cl Cyanine 7.5 free acid
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C45H48Cl2N2O2
分子量:
719.78
UNSPSCコード:
12352214
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg 810348P-5MG
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
fluorescent lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].CN1\C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCCC(O)=O)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21
関連するカテゴリー
アプリケーション
Lipids Research
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810348P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)