Merck
880243P
Avanti
DSG-PEG2000-Azide
new
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-distearoyl-rac-glycero-3-[azido(polyethylene glycol)-2000]
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C129H255N3O49
分子量:
2632.40
UNSPSCコード:
12352211
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
synthetic
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (880243P-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
polymerizable lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
関連するカテゴリー
詳細
DSG-PEG2000-Azide is a lipid used in drug delivery research. 
特徴および利点
The azide enables click chemistry, allowing efficient attachment of targeting ligands or other functional groups. Clickable PEG lipids support targeted delivery, and modifying the PEG length can adjust micelle size, immunogenicity, and drug release rates.
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)