Merck
ENA341296569
Enamine
(2-chloroethyl)cyclohexane
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
この商品について
CAS番号:
分子量:
146.66
MDL番号:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Iupac Name
(2-chloroethyl)cyclohexane
Inchi Code
1S/C8H15Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2
InChI Key
TYRMEBINDCQOHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93779
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93779
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)