Merck
1.05565
TLC plastic sheets, Cellulose F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
別名:
Cellulose F Thin-layer Chromatography Plates
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
cellulose matrix
plastic support
品質水準
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 sheets
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚
70-110 μm
プレートL × W
20 cm × 20 cm
シートL × W
20 cm × 20 cm
保管温度
2-30°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.057281.057181.05548
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
cellulose matrix, plastic support
material
cellulose matrix, glass support
material
cellulose matrix, glass support
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
fluorescent indicator, binder Organic Polymer
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
packaging
pkg of 50 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 sheets
layer thickness
70-110 μm
layer thickness
80-120 μm
layer thickness
80-120 μm
layer thickness
200 μm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
-
sheet L × W
-
sheet L × W
20 cm × 20 cm
詳細
25 Plastic sheets 20 x 20 cm
その他情報
Replaces: 5565-7; 5565