物質
aluminum hardware
認証
according to ISO 14698
特徴
portable ( )
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
MAS-100 NT® Ex
重量
2.4 kg (including perforated lid)
アプリケーション
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
適合性
90 mm Petri dishes
1 of 3
当該品目 | 1.09191 | 1.17103 |
|---|---|---|
| compatibility 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes |
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
| material aluminum hardware | material aluminum hardware | material aluminum hardware |
| agency according to ISO 14698 | agency EN 17141, ISO 14698-1, USP 797 | agency EN 17141, ISO 14698-1, USP 797 |
| feature portable ( ) | feature portable | feature portable ( ) |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit |
法的情報
used together
付属品
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
私たちの微生物エアーサンプラーは、正確かつ再現性の高い結果を得ることができ、規制が増加し、基準がより厳しくなっている製薬、医療機器、食品および飲料業界において効果的に使用できます。
食品の微生物検査は、食品の安全性と品質管理において重要です。食中毒菌と腐敗微生物を対象とした幅広い検査について詳しくはこちらをご覧ください。