Merck
1.18308
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt
for ion pair chromatography LiChropur
別名:
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium laurylsulfonate
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H25NaO3S
CAS番号:
分子量:
272.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
219-200-6
NACRES:
NB.21
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
≥99% (acidimetric)
テクニック
ion pair chromatography: suitable
透過率
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
かさ密度
330 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.121468.410361.18307
assay
≥99% (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
≥99% (acidimetric)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
transmittance
200 nm, ≥70%
transmittance
-
transmittance
-
transmittance
200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2