Merck
14-155
ヒストンH1タンパク質、20 mg
Purified bovine Histone H1 protein for use as a substrate in histone modification assays (HAT, HDAC, DNMT) and chromatin assembly studies.
別名:
Linker Histone H1
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
bovine
品質水準
分子量
Mw 32 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
05-1324H191706-1358
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
biological source
bovine
biological source
mouse
biological source
human
biological source
rabbit
mol wt
Mw 32 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P10412
UniProt accession no.
P16401
UniProt accession no.
P07305
UniProt accession no.
P10412
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
詳細
H1および関連リンカーヒストンは、高次クロマチン構造の維持と遺伝子発現の調節の両方にとって重要です。ヌクレオソームの安定化は、ヒストンH1がヌクレオソームダイアドに結合し、またリンカーDNAがコア粒子に出入りすることにより得られます。クロマチン配列および凝縮に対するヒストンH1の影響は、追加的実験によって立証されています。ヒストンH1タンパク質のファミリーには5つの体細胞バリアント(H1.1、H1.2、H1.3、H1.4およびH1.5)があり、これらはほぼすべての細胞タイプで発現します。
製品の起源:仔ウシ胸腺由来のリジンが豊富な画分
物理的形状
0.2ミクロンメンブレンフィルターにより滅菌済み
調製ノート
-20°Cで1年間
アナリシスノート
リン酸化ヒストンH1に対する活性(14-448)が、cdk2/サイクリンAを用いたキナーゼアッセイにより常に評価されています。
その他情報
本製品はウシを起源としています。本製品は特定の国への輸出が制限されています。製品の入手可能性と輸出オプションについては、カスタマーサービスまたはお近くの販売代理店へお問い合わせください。
比活性度データにつきましては、この酵素の個々のロットの試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
14-155:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hyo Kyun Chung et al.
The Journal of biological chemistry, 278(30), 28079-28088 (2003-04-30)
The Gadd45 family of proteins includes Gadd45alpha, MyD118/Gadd45beta, and CR6/OIG37/Gadd45gamma. These proteins play important roles in maintaining genomic stability and in regulating the cell cycle. This study reports the cloning of a novel protein called CR6-interacting factor 1 (CRIF1) which
B Ouyang et al.
The Journal of biological chemistry, 272(45), 28646-28651 (1997-11-14)
Human prk encodes a novel protein serine/threonine kinase capable of strongly phosphorylating casein but not histone H1 in vitro. prk expression is tightly regulated at various levels during different stages of the cell cycle in lung fibroblasts. The Prk kinase
Pim3 negatively regulates glucose-stimulated insulin secretion.
Gregory Vlacich,Martijn C Nawijn,Gene C Webb,Donald F Steiner
Islets null
Rocío Montes de Oca et al.
The Journal of biological chemistry, 280(51), 42252-42262 (2005-10-06)
Barrier to autointegration factor (BAF) is an essential conserved double-stranded DNA-binding protein in metazoans. BAF binds directly to LEM domain nuclear proteins (e.g. LAP2, Emerin, and MAN1), lamin A, homeodomain transcription factors, and human immunodeficiency virus type 1-encoded proteins. BAF
J Pan et al.
Oncogene, 29(47), 6245-6256 (2010-08-31)
We report here a novel role for Jun dimerization protein-2 (JDP2) as a regulator of the progression of normal cells through the cell cycle. To determine the role of JDP2 in vivo, we generated Jdp2-knockout (Jdp2KO) mice by targeting exon-1
質問
1–2/2 質問  
  1. Hi can this be used for enzymatic assays?
    1 回答
    1. This product is tested in a kinase assay using cdk2/cyclin A, active (14-448), to phosphorylate histone H1. The Certificate of Analysis contains the kinase assay procedure.
      役に立ちましたか?
  2. Sowohl die NCBI- als auch die Uni-Prot Nummer führen zu einer humanen Datenkarte, anstatt zu einer bovinen. Warum?
    1 回答
    1. Thank you for notifying us about the mismatch. Please find the relevant links here:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/617854
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/G3MWV5/entry