Merck
20-104
マラカイトグリーン添加剤
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (phosphatase)
輸送温度
wet ice
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
20-105M6880M9015
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
liquid
form
liquid
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
アプリケーション
マラカイトグリーンアッセイキットでの使用のため。
研究カテゴリー
すべて
物理的形状
0.5mLの1% Tween®-20。4°Cの液体。
調製ノート
4°Cで2年間
アナリシスノート
マラカイトグリーンアッセイにより常に評価されています。
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
20-104:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
ELL-associated factor 2 (EAF2), a functional homolog of EAF1 with alternative ELL binding properties.
Federico Simone,Roger T Luo,Paul E Polak,Joseph J Kaberlein,Michael J Thirman
Blood null
M H Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 270(44), 26168-26177 (1995-11-03)
alpha-Agglutinin of Saccharomyces cerevisiae is a cell wall-associated protein that mediates cell interaction in mating. Although the mature protein includes about 610 residues, the NH2-terminal half of the protein is sufficient for binding to its ligand a-agglutinin. alpha-Agglutinin20-351, a fully