抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized
含まれません
preservative
交差性
rat, human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1:800)
Frozen Sections (1:5000, )
アイソタイプ
IgG
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
1 of 4
当該品目 | D2944 | 324390 | 324402 |
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form serum |
| biological source rabbit | biological source rat | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Gene Information human ... DRD2(1813) | Gene Information human ... DRD1(1812) | Gene Information human ... DRD1(1812) | Gene Information human ... DRD3(1814) |
| clone polyclonal | clone 1-1-F11 s.E6, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunoblotting (1:800)
Frozen Sections (1:5000, see application references)
物理的形状
調製ノート
アナリシスノート
Rat brain
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
324393-UL:
324393-100UL:
試験成績書(COA)