Merck
382120
Histone Acetyltransferase Activator, CTB
The Histone Acetyltransferase Activator, CTB, also referenced under CAS 451491-47-7, modulates the biological activity of Histone. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
別名:
Histone Acetyltransferase Activator, CTB, EP300 Activator, E1A binding protein 300 Activator, N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-ethoxybenzamide, N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-ethoxybenzamide, EP300 Activator, E1A binding protein 300 Activator
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H13ClF3NO2
CAS番号:
分子量:
343.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
off-white
溶解性
ethanol: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)c2c(cccc2)OCC)Cl
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
InChI Key
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
382113382110324879
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99% (sum of isomers, HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
詳細
A benzamide compound that activates the histone acetyltransferase (HAT) activity of p300/EP300/E1A binding protein 300 in a dose-dependent manner (~6-fold of basal HAT activity of recombinant human p300 toward purified HeLa core histones in the presence of 250 µM CTB). SERS spectrum indicates that CTB interacts with p300 preferentially via the amide groups of the α-helix and β-sheets, resulting in altered enzyme conformation, which presumably accounts for the increased enzymatic activity.
包装
Packaged under inert gas
調製ノート
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
その他情報
Mantelingu, K., et al. 2007. J. Phys. Chem. B111, 4527.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Toxicity: Standard Handling (A)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
382120-MG:
382120-1.1ML:
382120-25MG:
試験成績書(COA)