Merck
8.22058
Gluconic acid sodium salt
for synthesis
別名:
Gluconic acid sodium salt, Sodium gluconate
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H11NaO7
CAS番号:
分子量:
218.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
208-407-7
NACRES:
NA.22
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
>200 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
170-175 °C
溶解性
590 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
28-27908.206018.14723
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
590 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
170-175 °C
mp
206 °C (dec.) (lit.)
mp
174-176 °C
mp
137-141 °C
autoignition temp.
>200 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
>200 °C
autoignition temp.
-
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +11.5 - +12.5 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1