精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, human, rat
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RALY(22913)
1 of 4
当該品目 | AV33106 | HPA043614 | HPA040971 |
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| Gene Information human ... RALY(22913) | Gene Information human ... RALY(22913) | Gene Information human ... RALY(22913) | Gene Information human ... RALY(22913) |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:1000-1:2500 | technique(s) immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000 |
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
RNA代謝及び結合タンパク質
物理的形状
調製ノート
アナリシスノート
HepG2 cell lysate
Western Blot Analysis: 1:10,000 dilution of this antibody detected RALY on 10 µg of HepG2 cell lysate.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB12226:
試験成績書(COA)