精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
1 of 4
当該品目 | SAB3500212 | HPA006637 | ABC441 |
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity mouse | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human | species reactivity human |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200 | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable |
詳細
免疫原
アプリケーション
転写因子
エピジェネティクス・核内機能分子&
物理的形状
調製ノート
アナリシスノート
胚性幹細胞ライセート
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB4340:
試験成績書(COA)