AB5803
抗Sox4抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
Anti-Anti-CSS10, Anti-Anti-EVI16
サイズを選択してください
この商品について
スキップする
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOX4(6659)
1 of 4
当該品目 | SAB2108306 | AV38234 | AMAB91380 |
|---|---|---|---|
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, guinea pig, rabbit, dog, human, bovine | species reactivity rabbit, rat, guinea pig, bovine, mouse, human, dog | species reactivity human, mouse, rat |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunoblotting: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunofluorescence: 2-10 μg/mL, immunohistochemistry: 1:1000-1:2500 |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
調製と使用:
抗体を溶解するときは、抗体のバイアルを中程度の速度(約10,000G)で15分遠心し、沈殿した抗体製品を沈降させます。底の方に白味がかったペレットができます。硫酸アンモニウム/PBSバッファーを慎重に除去して、廃棄します。硫酸アンモニウム/PBSバッファーはすべて取り除く必要はありません。硫酸アンモニウム溶液が10 μL残っていても、抗体の再懸濁に影響はありません。抗体反応性が大きく低下する可能性があるため、タンパク質ペレットを乾燥させないでください。
抗体ペレットをPBSやTBS(pH7.3~7.5)などの適切な生物学的バッファーに懸濁し、最終濃度を1.0 mg/mLとします。例えば、50 μgの沈殿抗体を濃度1.0 mg/mLにするために必要なバッファーの量は50 μLです。
液体のバッファーを慎重にペレットに加えます。ボルテックスしないでください。幅広のピペットチップで静かに攪拌するか、静かに指で叩いて混ぜます。沈殿抗体は、使用前に4~25°Cで1時間再水和させます。沈降抗体中に再懸濁できない小粒子がみられるのは、異常ではありません。ロスを補うため、バイアルには過剰量が充填されています。
再水和した抗体溶液は、未希釈で2~8°Cで2か月間、顕著な活性低下を生じることなく保存できます。注:溶液は無菌ではないため、製品を2~8°Cで保管する場合は注意してください。
-20°Cで保存する場合は、同量のグリセロールを添加できますが、使用するグリセロールの品質が高くないと活性が著しく低下する可能性があるため、ACSグレード以上のグリセロールを使用することを推奨します。
-70°Cで長期保存するには、再水和した抗体溶液を、再水和バッファーで作製した2%BSA(画分V,利用可能な最高グレード)溶液でさらに1:1に希釈することをお勧めします。得られた1%BSA/抗体溶液は、分注して -70°C で最長6か月間凍結保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AB5803:
試験成績書(COA)