ABE1341
Anti-ZBTB38
from rabbit
別名:
Zinc finger and BTB domain-containing protein 38
サイズを選択してください
この商品について
スキップする
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZBTB38(253461)
1 of 4
当該品目 | MABE1035 | SAB4503733 | AV31874 |
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity rat, human, bovine, guinea pig, rabbit |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable | technique(s) ELISA: 1:10000, immunohistochemistry: 1:50-1:100 | technique(s) western blot: suitable |
| Gene Information human ... ZBTB38(253461) | Gene Information human ... ZBTB46(140685) | Gene Information human ... ZBTB40(9923) | Gene Information human ... ZBTB32(27033) |
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
アナリシスノート
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ZBTB38 in HeLa cell nuclear extract.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE1341-25UL:
ABE1341-100UL:
試験成績書(COA)