精製方法
affinity chromatography
交差性
human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RASSF1(11186)
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | MABC112 | HPA040735 | N5912 |
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... RASSF1(11186) | Gene Information human ... RASSF1(11186) | Gene Information human ... RASSF1(11186) | Gene Information human ... RASSF5(83593) |
| clone polyclonal | clone 5C9.1, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, rat | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, rat, human |
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected RASSF1 in human ovarian cancer, human placenta, and human pancreas tissue sections.
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
アナリシスノート
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RASSF1 in 10 µg of rat liver tissue lysate.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
ABS1484:
ABS1484-25UL:
試験成績書(COA)