Merck
CRA502006
ポリガード(Polygard)®-CRカートリッジフィルター
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
別名:
Polygard-CR Cartridge Filter 20 in. 0.5 μm Code 0 Silicone
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
polypropylene
silicone seal
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Polygard
パラメーター
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
カートリッジの長さ(公称)
20 in. (50 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤50 mg
ポアサイズ
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 0 (2-222; O-rings)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
CR0102006CR9902006CR0502006
material
polypropylene , silicone seal
material
polypropylene , silicone seal
material
polypropylene , silicone seal
material
polypropylene , silicone seal
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
manufacturer/tradename
Polygard
manufacturer/tradename
Polygard
manufacturer/tradename
Polygard
manufacturer/tradename
Polygard
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
詳細
Polygard® CRカートリッジフィルター製品は、液体やガスにおける粒子除去アプリケーションのために設計された公称定格フィルターです。Polygard-CRろ材の密度勾配のあるデプス構造は最大限のろ過能を発揮し、0.5 μmの孔径とオールポリプロピレンの構造により抽出物レベルが低くなり、幅広い化学的適合性が得られます。
Polygard-CRカートリッジフィルターでは、25 °Cにおいて4.8 barの最大差圧でハイスループットが得られます。
一般的なアプリケーション
密度勾配のあるポリプロピレンろ材でできたPolygard-CR高効率カートリッジフィルターは、孔径の小さなフィルターを保護するための液体や気体のろ過アプリケーション用に飲料業界で広く使用されています。
規制の順守
Polygard® CRカートリッジフィルターは、ISO 9000品質システム規格の認定登録機関により承認された品質管理システムに従って設計、開発、製造されており、品質証明書と共に出荷されます。各カートリッジフィルターは、規制要件を順守するためにバリデーションガイドによりサポートされています。
トレーサビリティと容易な識別のため、各フィルターには識別記号が表示されています。
複数のフォーマットを利用可能
Polygard-CR製品ラインでは、幅広いろ過面積を提供しており、多種多様なアプリケーション要件に対応できるようになっています。 既存のハウジングに容易に適合できるように、さまざまな接続オプションをご提供しています。
これらのデバイスは、複数のろ材構成を評価する際のホールドアップ量(滞留量)を最小限に抑えるように開発されています。
調製ノート
消毒プロトコール
80 °Cの熱湯で30分間
滅菌法
126 °Cで30分間のオートクレーブ10サイクルまたはSIP
アナリシスノート
≥10 Lの水フラッシング後、USP Oxidizable Substances試験要件に適合
重量分析抽出物:水に24時間浸漬後
法的情報
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany