スキップする
CS20MS03F1-X
Clarisolve® Pod デプスフィルター
20MS, 20µm, filtration area 0.33 m², High-density cell cultures, Process Scale
別名:
Clarisolve 20 μm Pod Depth Filters, 0.33 m 2 (3.55 ft 2)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Clarisolve® Pod デプスフィルター, High-density cell cultures
Quality Segment
material
Millistak+® media, polypropylene
manufacturer/tradename
Clarisolve®
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse), 3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
W
11.20 cm (4.4 in.)
filtration area
0.33 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
General description
The CLARISOLVE® Depth Filters are the first primary clarification offering with a gradient density structure specifically designed to the particle size distributions of pretreated feed streams. With improved volumetric capacity and reduced turbidity over currently available depth filters, the clarification step of pretreated feeds can be processed in a significantly reduced footprint without the need for a secondary stage of clarification.
A μPod scale device, the CLARISOLVE® depth filter provides the fastest and most efficient way to clarify high-density streams and easily transfer processes from upstream to downstream without the use of centrifugation.
This CLARISOLVE® filter has a filtration area of 0.33 m2 and a Pod device format.
Application
High-density cell cultures
Features and Benefits
Filter Grade: 20MS
Preparation Note
Sterilization Method
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes at 123 °C.
Legal Information
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
Dossiers をダウンロード
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります。
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (例: T1503).
例:
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ