Merck
EFHAW100M3
EZ-Fit®ブルーファネルHAWG 100mLマルチパック
0.45 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, multi packaging of 3 units, suitable for solid and liquid cultivation
別名:
EZ-Fit®ろ過ユニット、吸収パッド付き, EZ-Fit®ろ過ファネル、ろ過ユニット, バイオバーデン試験用の格子入り混合セルロースエステルメンブレン製メンブレンろ過デバイス
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
blue acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) base
cellulose support
gridded white filter
low-density polyethylene plug
mixed cellulose esters (MCE)
polystyrene cover
styrene-butadiene device
品質水準
認証
EP
ISO
USP
無菌性
sterile; electron beam irradiated
特徴
ready-to-use
メーカー/製品名
EZ-Fit®
包装
pkg of Multi packaging of 3 units
パラメーター
100 mL sample volume
キャパシティ
100 mL
フィルタ直径
47 mm
漏斗容量
100 mL
ポアサイズ
0.45 μm pore size
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
industrial qc
water monitoring
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EZ-FIT® ろ過ユニットは、白色のグリッド付き混合セルロースエステル(MCE)メンブレンと、セルロースサポートパッドを統合した青色のベースで作られた使い捨てろ過装置です。微生物学的分析のリスクにさらされることなく、安全かつ迅速にメンブレンろ過を行うことができます。
ろ過ユニットは電子ビーム照射され、通気口付きの蓋がろ過中ずっとサンプルを覆い、360° リムがメンブレン転送中に鉗子が誤ってメンブレンろ過領域に触れるのを防ぎ、サンプルを汚染から保護しながら信頼性の高い微生物計数結果を保証します。
EZ-FIT® Azure 機能により、透明なファネルと全周充填レベルインジケーターによりどの角度からでも簡単に充填できる EZ-FIT ®ろ過ユニットがさらに人間工学的で便利になります。革新的なファネルアセンブリデザインにより、メンブレンのリークとサンプルバイパスはすべて防止されます。
青色のユニットは、ろ過後にメンブレンを寒天培地に移したり、液体培地を追加して装置をペトリ皿に変換したりできる柔軟性を備えています。
ろ過ユニットは国際基準に準拠しており、サンプルの残留物を最小限に抑えます。ユニットは積み重ねられるため、作業面積を節約できます。この使い捨てデバイスは、専用の EZ-Fit® ろ過ヘッドを備えた EZ-Fit® マニホールドに固定する設計となっています。
アプリケーション
EZ-FIT®ろ過ファネルは、水、製造工程サンプル、または最終製品などの液体サンプル中のバイオバーデン試験において使用されます。ラボのワークフローを最適化し、迅速かつ信頼性の高い微生物学的結果が得られるように設計されています。
特徴および利点
  • 透明ファネルであるため、どの角度からでもろ過の完了を確認可能
  • 充てん量の全周インジケータにより、ろ過サポート上に設置する際にファネルを回す必要がない
  • メンブレンベースの形状によりピンセットでのメンブレンの移動が容易
  • ユニットの設計により、片手でファネルを取り外し可能
  • ユニットはスタッキング可能で、作業領域のスペースを節約
  • ペトリパッドが付属
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.