Merck
GG-10L-BK
Blood typing Bulk Reagent - ABO & RHD (Rh) Specificities
Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Blood Grouping Reagent
別名:
Anti-D (clone RUM-1) Blood Grouping Reagent
ログイン 組織・契約価格を表示する
この商品について
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
RUM-1, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 10 L
濃度
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
6.6-7.0
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Filtered through a 0.22μm terminal filter Shelf Life: 36 months from date of filtration For the manufacture of blood typing IVD′s For In Vitro use only
アプリケーション
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
GG-10ML-B:
GG-10L-BK:
GG-10ML-SAM-GAL:
GG-PACK:
GG-10X10ML-B:
GG-100X10ML-EUC:
GG-1L-BK:
GG-50L-BK:
GG-10X10ML-U:
GG-10ML-GAL:
GG-10ML-SAM:
GG-10X10ML-GAL:
試験成績書(COA)