スキップする
HFSAMPLE02
Hi-Flow™ Plus Variety サンプルパック
backing thickness 2 mil, size 30.5 cm × 25 cm, pack of 10 sheets (2 sheets of each speed)
別名:
HF, Hi-Flow, Hi-Flow™ Plus 2milサンプルパック, イムノアッセイメンブレン, ニトロセルロースメンブレン, ラテラルフローメンブレン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NA.28
eCl@ss:
32031602
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pack of 10 sheets (2 sheets of each speed)
Quality Segment
manufacturer/tradename
Hi-Flow Plus
backing thickness
2 mil
size
30.5 cm × 25 cm
General description
Hi-Flow™ Plusメンブレンは、高度の安定性と性能が求められる迅速診断用ラテラルフローテストで使用するために設計、最適化されています。ラテラルフローテストは、血液、唾液、尿などの生物学的サンプルに含まれる抗体や抗原などの分析対象物の迅速かつ容易な検出/定量化を促進します。Hi-Flow™ Plusメンブレンは、このような用途に最適です。さまざまなキャピラリーフロー時間とバッキングオプションが用意されており、Hi-Flow™ Plusメンブレンを選択すると、アッセイのパフォーマンスが向上し、幅広いアッセイ設計要件を満たす柔軟性が得られます。この便利なバラエティサンプルパックには、2ミルバッキングに Hi-Flow™ Plus 75、90、120、135、180メンブレンがそれぞれ2枚ずつ、合計10枚のシートが入っています。
Application
  • Hi-Flow™ Plus メンブレンは、感染症検査(COVID-19、HIV、インフルエンザ、マラリア、性感染症など)をはじめ、女性の健康、バイオマーカー検出、乱用薬物検査、医薬品開発、環境検査、農業用途、食品安全、製品品質検査、動物の健康など、幅広いラテラルフローテスト用途に適した重要な原材料です。
  • Hi-Flow™ Plusメンブレンは、競合、サンドイッチ、マルチプレックス検出アッセイを含むすべてのラテラルフローテスト技術に適しています。
  • 定性的および定量的テストの両方で使用するために最適化されており、コロイド状金ナノ粒子、染色/蛍光ミクロスフェアなどのラテラルフロー検出器粒子に対する高度の適合性があります。
  • Hi-Flow™ Plusメンブレンは、血液、唾液、尿、鼻咽頭スワブ、汗など、幅広いサンプルマトリックスに存在する分析対象物を検出するように設計されたラテラルフローテストに適しています。
Features and Benefits
特徴:
  • 安定したフロー&表面化学、ロバストな製造プロセス、ラテラルフロー
  • アプリケーション向けに最適化された独自の表面化学、
  • 高い品質レベル:MQ400
  • 数十年にわたるメンブレン製造経験を持つ信頼できるパートナーブランド。
  • 高い生産能力、豊富な在庫量、複数の製造ライン。
  • 便利なサンプルパックを複数の形式で提供。製造規模の数量をオンラインで購入し、即時出荷。
メルクは完全なソリューションを提供します。Hi-Flow Plusメンブレンとともに、ラテラルフローワークフロー全体にわたる原材料とアッセイ開発サービス(ラテラルフローアッセイ開発サービスへのリンク(sigmaaldrich.com)を含む)を提供します。利点:
  • 安定した毛細管フロー時間とメンブレン厚。
  • 優れた表面形態により、メンブレン表面全体に試薬が安定して均一に流れます。
  • シャープかつ強力、均一な試験と制御のライン形成。
  • ロット内およびロット間の高度の安定性。
  • アッセイ感度の向上。
  • 優れた再現性。
  • ラテラルフローテストの製造収率の向上。
  • 迅速な納品とリードタイム。
  • 供給中断なし。
  • 優れた技術サポート
Packaging
Hi-Flow™ Plus 75、90、120、135、180メンブレン、2ミルバッキング各2枚
Legal Information
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
HFSAMPLE04SHF0900225HF180UBXSS
description
backing thickness 2 mil, size 30.5 cm × 25 cm, pack of 10 sheets (2 sheets of each speed)
description
backing thickness 4 mil, size 30.5 cm × 25 cm, pack of 10 sheets (2 sheets of each speed)
description
backing thickness 2 mil, width 25 mm, pack of 1 slit roll
description
size 30.5 cm × 25 cm , unbacked, pack of 5 sheets
backing thickness
2 mil
backing thickness
4 mil
backing thickness
2 mil
backing thickness
-
manufacturer/tradename
Hi-Flow Plus
manufacturer/tradename
Hi-Flow Plus
manufacturer/tradename
Hi-Flow Plus
manufacturer/tradename
Hi-Flow Plus
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
packaging
pack of 10 sheets (2 sheets of each speed)
packaging
pack of 10 sheets (2 sheets of each speed)
packaging
pack of 1 slit roll
packaging
pack of 5 sheets
size
30.5 cm × 25 cm
size
30.5 cm × 25 cm
size
-
size
30.5 cm × 25 cm , unbacked
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Flame
注意喚起語
Danger
保管分類
4.1B - Flammable solid hazardous materials
ハザードコード
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Are these backing card used for assembly of all pads ?
    1 回答
    1. Backed membranes cast onto a nonporous, polyester film offer two advantages. First, these membranes are easier to handle. The film provides a high level of mechanical strength. Secondly, the film acts as a barrier to chemical contamination from adhesives that are used to mount the membrane on cards during test strip manufacture.
      The most common backings are 2-mil and 4-mil polyester films. Membranes on these backings perform similarly. Please be aware that film thickness is dictated by constraints of the test strip manufacturing process and the tolerances of the intended space in the housing. Unbacked membranes, in comparison, are extremely fragile and can be very difficult to work with during test strip assembly.