Merck
HVLP00010
PVDFメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
Durapore®, 1 roll × 10 ft, hydrophilic
別名:
デュラポア®メンブレンフィルター、0.45 µm
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
パラメーター
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
厚さ
125 μm
重量分析抽出物
0.5%
屈折率
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
70 % porosity
泡立ち点
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
HVLP01300HVLP14250HVHP01300
parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp., 4 L/min-cm2 air flow rate
parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate, 4 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp.
parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate, 4 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp.
parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate, 20 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp.
material
PVDF membrane, white filter, plain filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
pore size
0.45 μm pore size, 70 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, 70 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, 70 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, 75 % porosity
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophobic
詳細
Durapore®メンブレンでは、高流速、高スループット、低抽出物、幅広い化学適合性が得られます。親水性のDurapore メンブレンは、ナイロン、ニトロセルロースまたはPTFEメンブレンよりもはるかにタンパク質結合量が少なくなっています。
特長・利点:
- 用途のニーズに適した数種類の孔径(親水性と疎水性の両方)が利用可能
- Durapore メンブレンフィルターはタンパク質結合量が非常に低いため、サンプルとの相互作用を最小限に抑え、回収率が最大となります
フィルターコード:HVLP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
生体液の清澄ろ過
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボでのろ過
  • 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
HVLP00010:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. what is the width of the filter roll
    1 回答
    1. This roll product is 304 mm wide.