Merck
MAB2029
Anti-CSPG4 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 9.2.27
別名:
Anti-CSPG4A, Anti-MCSP, Anti-MCSPG, Anti-MEL-CSPG, Anti-MSK16, Anti-NG2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
抗硫酸コンドロイチンプロテオグリカン抗体、クローン9.2.27, clone 9.2.27, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9.2.27, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
SAB4301913SAB5700198SAB4301658
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
clone
9.2.27, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
isotype
IgG2a
isotype
-
isotype
-
isotype
-
Application
この抗コンドロイチン硫酸プロテオグリカン抗体クローン9.2.27を用いたコンドロイチン硫酸プロテオグリカンの検出は、FC、IFおよびIPにおける使用について検証されています。
培養細胞の免疫蛍光顕微鏡検査(Bumoi et al., 1984; Schrappe et al., 1992)さらに、Legg J et al (2003) Development 130:6049-6063 {3% PFA fixed frozen sections}.
培養細胞の免疫電子顕微鏡検査(Bumoi et al., 1984)
免疫沈降法:1μg/10E6細胞(Bumoi et al., 1984; Morgan et al., 1981)
FACS解析:1~2μg/10E6細胞
黒色腫細胞の拡大の機能的遮断(Morgan et al., 1981)、ヌードマウスにおけるグリオーマ細胞の増殖3および腫瘍成長(Morgan et al., 1981; Schrappe et al., 1992)。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
ECMタンパク質
Biochem/physiol Actions
成熟コンドロイチン硫酸プロテオグリカンの250 kDaのコア糖タンパク質、および210、220、240 kDaの前駆体ポリペプチドを認識します(Bumoi et al., 1984)。ヒト黒色腫、神経膠腫、そして増殖中の脳内皮細胞と反応します。
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Immunogen
フィブロネクチンを除去し、レンズマメレクチン-Sepharoseを結合させたヒトM14メラノーマ細胞抽出物(Morgan et al., 1981)
Other Notes
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
Physical form
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン、0.02 M PBS(pH 7.6)+ 0.25 M NaCl溶液、0.1%アジ化ナトリウム含有
Preparation Note
未希釈のアリコートで、2~8℃で最長6か月保存できます。
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
文書ライブラリにアクセスする
Molly C McCloskey et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (203) (2024-01-29)
The microSiM (µSiM) is a membrane-based culture platform for modeling the blood-brain barrier (BBB). Unlike conventional membrane-based platforms, the µSiM provides experimentalists with new capabilities, including live cell imaging, unhindered paracrine signaling between 'blood' and 'brain' chambers, and the ability to
Sabrina Cattaruzza et al.
Angiogenesis, 16(2), 309-327 (2012-11-06)
Sprouting of angiogenic perivascular cells is thought to be highly dependent upon autocrine and paracrine growth factor stimulation. Accordingly, we report that corneal angiogenesis induced by ectopic FGF implantation is strongly impaired in NG2/CSPG4 proteoglycan (PG) null mice known to
Henrietta M Nielsen et al.
Acta neuropathologica communications, 1, 7-7 (2013-11-21)
Neuron Glial 2 (NG2) cells are glial cells known to serve as oligodendrocyte progenitors as well as modulators of the neuronal network. Altered NG2 cell morphology and up-regulation as well as increased shedding of the proteoglycan NG2 expressed on the
Nina Schultz et al.
Aging cell, 17(3), e12728-e12728 (2018-02-18)
The population of brain pericytes, a cell type important for vessel stability and blood brain barrier function, has recently been shown altered in patients with Alzheimer's disease (AD). The underlying reason for this alteration is not fully understood, but progressive
Scott G Canfield et al.
Fluids and barriers of the CNS, 16(1), 25-25 (2019-08-08)
Brain microvascular endothelial cells (BMECs) astrocytes, neurons, and pericytes form the neurovascular unit (NVU). Interactions with NVU cells endow BMECs with extremely tight barriers via the expression of tight junction proteins, a host of active efflux and nutrient transporters, and