クローン
DRM1-31, monoclonal
交差性
Syrian hamster
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRNP(5621)
1 of 4
当該品目 | MAB1562 | MABN1529 | MABN1839 |
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... PRNP(5621) | Gene Information human ... PRNP(5621) | Gene Information human ... PRICKLE2(166336) | Gene Information human ... APP(351), PRNP(5621), SNCA(6622), TARDBP(23435) |
| clone DRM1-31, monoclonal | clone 3F4, monoclonal | clone 3B4.1, monoclonal | clone F11G3, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity Syrian hamster | species reactivity hamster, human | species reactivity human, mouse | species reactivity all, human, mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
発生シグナル伝達
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PrP in hamster brain sections tissue with DRM1-31, DRM1-60, and DRM2-118 (Stanker, L.H., et al. (2012). 31(5):314-24).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PrP in normal brain extract from multiple spcecies using DRM2-118. DRM1-60, and DRM1-31 lysate (Stanker, L.H., et al. (2012). 31(5):314-24).
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
アナリシスノート
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PrP in 10 µg of syrian hamster brain tissue lysate.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABN780:
試験成績書(COA)