Merck
MIHVWP100
Microfil®ファネルS-Pak付き®
100 mL Funnel volume with S-Pak PVDF membrane, 0.45 μm pore size, 47 mm diameter, white plain filter
別名:
メンブレンろ過システム
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
JA.13
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
plain white PVDF funnel(s)
polypropylene device
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
メーカー/製品名
Microfil® with S-Pak®
パラメーター
10 mL sample volume
100 mL sample volume
フィルタ直径
47 mm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
beverage(s)
food(s)
アプリケーション
bioburden testing
environmental
industrial qc
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
MIAABG100MIAAWG100MIHAWG100
material
plain white PVDF funnel(s), polypropylene device
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene , white filter
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene , white filter
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.8 μm pore size
pore size
0.8 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic
parameter
10 mL sample volume, 100 mL sample volume
parameter
100 mL sample volume
parameter
100 mL sample volume
parameter
100 mL sample volume
application(s)
bioburden testing
environmental
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
詳細
Microfil®ファネルおよびフィルターは、100 mLファネルとメンブレンフィルターを1つのデバイスに組み合わせた、バイオバーデン試験の完全なソリューションを提供する、すぐに使用できる無菌フィルターユニットです。本フィルターユニットはPVDF製で、メンブレンは白色の直径47 mm混合セルロースエステル(MCE)製で、 孔径は0.45 μmです。密閉された一体型メンブレンフィルターは、メンブレンの操作や処理の必要がないため、主要な汚染源が最小限に抑えられ、バイオバーデン試験の信頼性が向上します。密閉されたメンブレンが、他のろ過システムによく見られるバイパス現象を防ぎます。ろ過後のメンブレンの凸形状は、メンブレンの完全性を示しており、また培養培地に配置されている場合には気泡の混入を防止します。
アプリケーション
Microfil®ファネルおよびフィルターは、ビールやボトル入り飲料水のバイオバーデン試験、水質モニタリング、および一般的な微生物分析に使用されます。医薬品、化粧品、醸造業界で幅広く使用されています
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
すべて表示