スキップする
MPSTD2
mPAGE® ウエスタンタンパク質標準品
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105337
eCl@ss:
32039090
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
liquid
General description
mPAGE ウエスタンタンパク質標準品は、20 kDa、30 kDa、40 kDa、50 kDa、60 kDa、80 kDa、120 kDa の 7 種類の組換えタンパク質で構成されており、ほとんどの抗体に結合する IgG 結合部位を有しています。これにより、追加の試薬を使用せずに、同じウェスタンブロット上のタンパク質マーカーとサンプルタンパク質の両方を可視化することができます。
  • メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Application
1 ウェルあたり 2.5 ~ 10 μL を添加できます。最良の結果を得るには、検出方法の感度に基づいてマーカーのロード量を最適化する必要があります。このマーカーは IgG の定常領域に結合するため、プロテインA またはプロテイン G フルオロフォア結合体は検出に使用できません。
煮沸しないでください。
ウェスタンブロッティング
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
保管分類
10 - Combustible liquids
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)