表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105337
eCl@ss:
32119000
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
form
liquid
mol wt
10-203 kDa
packaging
pkg of 500 μL
manufacturer/tradename
Millipore MPSTD4
storage temp.
−20°C
General description
mPAGE® Color Protein Standardは、10 kDa~203 kDaの高度に精製された染色済みタンパク質10種類を、異なる発色団と共有結合させた混合物です。mPAGE® Color Protein Standardは、SDS-PAGE中のタンパク質分離の観察、メンブレン上のウェスタン転写効率の検証、タンパク質のサイズの概算を目的として設計されています。
保存用バッファー:62.5 mM Tris-H3PO4(25°CでpH 7.5)、1 mM EDTA、2% SDS、10 mM DTT、1 mM NaN3、33%グリセロール。1レーン当たり2.5~10 μL添加してください。
保存用バッファー:62.5 mM Tris-H3PO4(25°CでpH 7.5)、1 mM EDTA、2% SDS、10 mM DTT、1 mM NaN3、33%グリセロール。1レーン当たり2.5~10 μL添加してください。
- メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Application
SDS-PAGE、ウェスタンブロッティング
- イムノブロッティング(ウェスタン)
- ウェスタンブロッティング
Other Notes
4°Cで最長3か月間、または25°Cで最長2週間。
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified