Merck
PHCC3WKIT
Scepter 3.0 設置キット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
41131501
NACRES:
NC.57
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Scepter
テクニック
cell counting: suitable
適合性
Scepter
輸送温度
ambient
詳細
Scepter 3.0 充電ステーション設置キットは、Scepter 3.0 充電ステーション(別売)を複数の方法で設置するために使用し、貴重なフードや検査室のスペースを確保します。
充電ステーション設置キットは、Scepter 3.0 機器に付属しており、複数の設置方法用に別途購入することもできます。
その他情報
Scepter 3.0 機器の付属品:PHCC340KITPHCC360KITその他の設置オプション用に別途購入することもできます。
文書ライブラリにアクセスする
資料
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
関連コンテンツ
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.