Merck
PM2547050
PM2.5粒子モニタリング用PTFE、PTFE、疎水性、2.0 µm、47 mm、白色、平坦、ポリプロピレン製リング、連続シリアル番号
Fluoropore®, filter diam. 46.2 mm, hydrophobic
別名:
PTFEメンブレンフィルター、2.0 μm孔径
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
PM2.5粒子モニタリング用PTFE、PTFE、疎水性、2.0 µm、47 mm、白色、平坦、ポリプロピレン製リング、連続シリアル番号, Fluoropore®, filter diam. 46.2 mm, hydrophobic
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®
Millipore
diam.
46.2 mm
filter diam.
46.2 mm
thickness
40 μm
matrix
Fluoropore®
pore size
2.0 μm pore size
shipped in
ambient
Quality Level
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
FHLP04700FALP09050FSLW03700
pore size
2.0 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size, >60 % porosity
pore size
1.0 μm pore size, ≥65 % porosity
pore size
3.0 μm pore size, 85 % porosity
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
filter diam.
46.2 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
90 mm
filter diam.
37 mm
Application
PM 2.5粒子モニタリング
General description
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
空気中の微粒子および汚染物質は、人的資本と、ほとんどの貴重な天然資源に影響を及ぼします。この資源を保護する必要性を認識している世界中の産業界、政府、および規制機関は、環境大気のモニタリングを行っています。 MilliporeのPM2.5粒子モニタリング用PTFEメンブレンは、US EPA試験規格を使用して開発されています。
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany