Merck
QIA127
Rapid Cell Proliferation Kit
別名:
Proliferation assay kit
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.84
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
使用法
sufficient for 500 tests
品質水準
包装
pkg of 1 96-well plate(s)
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
入力
sample type cultured cells (1,000-50,000 cells)
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
CGD1114650070012752-M
usage
sufficient for 500 tests
usage
-
usage
sufficient for ≤2,500 tests
usage
-
packaging
pkg of 1 96-well plate(s)
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1000 assay(s)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Chemicon®
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
input
sample type cultured cells (1,000-50,000 cells)
input
-
input
-
input
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
詳細
Assay measures the increased activity of cellular mitochondrial dehydrogenases that can cleave the tetrazolium dye WST-1 to formazan. The formazan formation is then quantified by measuring the change in absorbance at 450 nm in a microplate reader. The activity of mitochondrial dehydrogenases is proportional to cell number. No washing, harvesting, or solubilization steps are required.
生物化学的/生理学的作用
The Calbiochem Rapid Cell Proliferation Kit is designed to determine the number of viable cells in proliferation, or cytotoxicity studies, based on the cleavage of the tetrazolium salt WST-1 by mitochondrial dehydrogenases in viable cells. The assay can be used to measure cell proliferation in response to growth factors or cytokines, or to assess cytotoxic compounds.
特徴および利点
Assay Time: 0.5 - 4 h
Sensitivity: 1000 cells (adherent); 2500 cells (nonadherent)
調製ノート
• WST-1 Labeling Mixture: Thaw the EMS solution at room temperature or in a 37°C water bath. Add the entire contents of this solution to the bottle containing the WST-1 reagent. The mixed solution can be stored at 4°C for several weeks. For long-term storage (several months) aliquot and store at -20°C. Protect from light.
その他情報
Ishiyama, M., et al. 1995. In Vitro Toxicology8, 187.
Liu, S.O., et al 1995. Nat. Med.1, 267.
Ishiyama, M., et al. 1993. Chem. Pharm. Bull.41, 1118.
WST-1, 1-Methoxy PMS, and a user protocol.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Diana Aguilar-Morante et al.
Oncotarget, 6(6), 4369-4384 (2015-03-05)
We have previously shown that decreased expression of CCAAT/enhancer binding protein β (C/EBPβ) inhibits the growth of glioblastoma cells and diminishes their transformation capacity and migration. In agreement with this, we showed that C/EBPβ depletion decreases the mRNA levels of
Karina Galoian et al.
International journal of oncology, 47(2), 465-472 (2015-06-23)
Metastatic chondrosarcoma of mesenchymal origin is the second most common bone malignancy and does not respond either to chemotherapy or radiation; therefore, the search for new therapies is relevant and urgent. We described recently that tumor growth inhibiting cytostatic proline-rich
資料
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.