Merck
SCC207
INS-1 832/13ラットインスリノーマ細胞株
Rat
別名:
INS1 832/13, INS-1 (832/13), INS 832/13, 832/13, 832/13 INS-1
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
INS-1 832/13ラットインスリノーマ細胞株, INS-1 832/13 rat insulinoma cell line is a useful model for insulin secretion regulation and pancreatic islet beta-cell function studies.
biological source
rat
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
Analysis Note
• 各バイアルには≥1X10⁶個の生存細胞が含まれています。
• Charles River Animal Diagnostic Servicesが、Mouse/Rat Comprehensive CLEARパネルにより、細胞の感染性疾患が陰性であることを試験で確認しています。
• Charles River Animal Diagnostic Servicesが、細胞がラット起源であることと、細胞にマウス、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、ヒトおよび非ヒト霊長類(NHP)由来の種間コンタミネーションがないことを、Contamination CLEARパネルにより評価し、確認しています。
• 細胞はマイコプラズマ汚染陰性です。
Application
INS-1 832/13ラットインスリノーマ細胞株は、インスリン分泌調節および膵島ベータ細胞機能研究のための有用なモデルです。
本品は、製品文書に詳述されている「学術使用契約」の条項に従い、学術研究のための内部使用を目的として、学術機関にのみ販売することを意図しています。他の用途に関する情報については、[email protected]にご連絡ください。
研究カテゴリー
代謝
研究サブカテゴリー
糖尿病
Biochem/physiol Actions
癌細胞
Disclaimer
本品には遺伝子組換え生物(GMO)が含まれています。EU内でGMOは、欧州議会と欧州理事会の指令2001/18/ECおよび2009/41/EC、ならびに各加盟国における国内実施によって規制されています。この法律では、{HCompany}に対し、お客様およびGMOが取り扱われた施設に関する特定の情報を要請することを義務付けています。エンドユーザー宣言書(EUD)はこちらをクリックしてください
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
General description
グルコース刺激インスリン分泌(GSIS)は膵臓ベータ細胞によって増強され、血中グルコース濃度の生理的制御に重要です。 2型糖尿病ではインスリン分泌が障害されています。インスリン分泌の機構と調節に関する見識は、代謝疾患におけるベータ細胞の役割を理解するために必要です。
Preparation Note
液体窒素中で保存してください。細胞は、最初の融解後、細胞マーカーの発現および機能に顕著な影響を及ぼすことなく、少なくとも10継代培養できます。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
文書ライブラリにアクセスする
Immacolata Prevenzano et al.
EMBO reports, 23(7), e52990-e52990 (2022-05-28)
Tight control of glycemia is a major treatment goal for type 2 diabetes mellitus (T2DM). Clinical studies indicated that factors other than poor glycemic control may be important in fostering T2DM progression. Increased levels of methylglyoxal (MGO) associate with complications
Daniela G Dengler et al.
Biochemical pharmacology, 185, 114451-114451 (2021-02-06)
The secretin receptor (SCTR) is a prototypic Class B1 G protein-coupled receptor (GPCR) that represents a key target for the development of therapeutics for the treatment of cardiovascular, gastrointestinal, and metabolic disorders. However, no non-peptidic molecules targeting this receptor have
Feng Li et al.
Cell reports, 42(1), 111904-111904 (2023-01-21)
TEAD1 and the mammalian Hippo pathway regulate cellular proliferation and function, though their regulatory function in β cells remains poorly characterized. In this study, we demonstrate that while β cell-specific TEAD1 deletion results in a cell-autonomous increase of β cell
Mingxue Gu et al.
STAR protocols, 3(2), 101453-101453 (2022-06-17)
Intracellular vesicles such as lysosomes contain micromolar to millimolar concentrations of Zn2+, and disturbing lysosomal Zn2+ homeostasis via lysosomal Zn2+ release leads to mitochondria damage and consequent lytic cell death. Methods have been developed to image cellular Zn2+ dynamics. Here
Guo-Fang Zhang et al.
Cell metabolism, 33(4), 804-817 (2020-12-16)
Metabolic fuels regulate insulin secretion by generating second messengers that drive insulin granule exocytosis, but the biochemical pathways involved are incompletely understood. Here we demonstrate that stimulation of rat insulinoma cells or primary rat islets with glucose or glutamine + 2-aminobicyclo-(2,2,1)-heptane-2-carboxylic
質問
  1. Hej, we are considering to purchase your INS-1 cell line. Is it known, if it expresses beta2 and alfa2 adrenergic receptors? Thank you!
    1 回答
    1. The expression level of the beta2 and alpha2 adrenergic receptors have not been determined for the INS-1 832/13 Rat Insulinoma Cell Line.