Merck
SPKMBCHRVLV002
Spare part, Mobius® Chrom, Pinch Valve
new
NO PCV 3/8"
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
23151800
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
製品種目
Mobius®
包装
pack of 1 unit
適合性
for use with Mobius®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This pinch valve is designed for Mobius® Chrom systems.This spare part is classified as ′Critical,′ meaning that it is crucial, for avoiding system downtime, to keep at least one in stock for immediate availability.
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany