VBKG050
別名:
Viresolve® Barrier Capsule, 0.5 m 2 with HB connections, Gamma-compatible
EPDM rubber sealpolyethersulfone polyethylene polypropylene (gamma-stable)silicone seal
EMPROVE® Filter
Viresolve®
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
0.5 m2
Polyethersulfone (PES)
1/2 in. inlet/outlet hose barb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
製品番号
ロット番号・バッチ番号