Merck
VHPPWRSPIN
Milliflex Oasis® VHP耐性ポンプ電源装置
Milliflex Oasis® VHP pump power supply for IN
別名:
Milliflex Oasis® VHP pump power supply - IN, To connect up to 2 filtration pumps
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
41122409
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Milliflex®
テクニック
Rapid Sterility Testing: suitable
アプリケーション
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Milliflex Oasis® VHP vacuum pump
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Milliflex Oasis® filtration system offers a solution to simplify and secure microbial testing process with premium levels of productivity, result reliability and regulatory compliance. Milliflex Oasis® VHP resistant pump is a new generation vacuum pump for sterility and bioburden analysis in pharmaceutical environments. A power supply of European standard with 100 - 240 V, 50/60 enables efficient functioning of the filtration pump. One set of Milliflex Oasis® power supply can be used to power up to two pumps.
アプリケーション
Milliflex Oasis® VHP resistant pump finds its application in bioburden testing and sterility testing for Pharmaceutical Products Analysis.
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany