表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.54
Storage temp.:
2-8°C
製品CELLDETH-ROは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
usage
sufficient for 10 x 96 multiwell tests (11920685001), sufficient for 96 multiwell tests (11774425001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
photometric
storage temp.
2-8°C
General description
本キットを、アポトーシスの誘導後、またはネクローシス細胞からの遊離後の、細胞の細胞質外のヒストン複合体 DNA 断片(モノおよびオリゴヌクレオソーム)の相対定量に使用してください。アッセイには細胞のプレラベルが必要ないため、細胞がin vitroで増殖していない場合、例えば単離したばかりの腫瘍細胞におけるアポトーシスの間でも、ゲノム DNA のヌクレオソーム間の分解を検出できます。アッセイで使用される抗体は種特異的ではないため、本キットは幅広い種に由来する細胞のアッセイに使用可能です。
Application
Biochem/physiol Actions
抗ヒストン抗体は、様々な種(ヒト、マウス、ラット、ハムスター、ウシ、オポッサム、Xenopusなど)のヒストン H1、H2A、H2B、H3、および H4 と反応します。抗 DNA 抗体は、一重および二重鎖の DNA に結合します。そのため、本 ELISA は、様々な種に由来するモノおよびオリゴヌクレオソームの検出が可能であり、多くの異なる細胞システムにおけるアポトーシス性細胞死の測定に応用可能です。
Features and Benefits
アッセイ時間:3~4 時間
ネガティブコントロール:細胞培養の条件に応じて、それぞれの指数関数的に増殖している永久細胞は、特定の量の死細胞を含んでいます(通常は約 3~8%)。イムノアッセイでは、非処理(細胞死誘導試薬なし)サンプルにおけるこれらの内在的な死細胞は、一定の吸収値を示します(ネガティブコントロール)。
ポジティブコントロール:DNA-ヒストン複合体を、ポジティブコントロールとして使用します。
サンプル材料:細胞株の細胞質内分画(ライセート)、細胞 ex vivo、細胞培養上清、および血清または血漿
ネガティブコントロール:細胞培養の条件に応じて、それぞれの指数関数的に増殖している永久細胞は、特定の量の死細胞を含んでいます(通常は約 3~8%)。イムノアッセイでは、非処理(細胞死誘導試薬なし)サンプルにおけるこれらの内在的な死細胞は、一定の吸収値を示します(ネガティブコントロール)。
ポジティブコントロール:DNA-ヒストン複合体を、ポジティブコントロールとして使用します。
サンプル材料:細胞株の細胞質内分画(ライセート)、細胞 ex vivo、細胞培養上清、および血清または血漿
- ワンステップ ELISA
- 高感度:(5 x 102 cells/mL)
- 高速性能:(3~4 時間)
- ポジティブコントロールを含む
- 細胞のプレラベルが不要
- 非放射活性アッセイ系
- 種の制限なし
- 簡単操作
- 低バックグラウンド
- ヒト抗マウスファクターを抑制
- 機能試験済み
Packaging
1 キットは 10 コンポーネントを含みます
- 11774425001(1 キットは 10 コンポーネントを含みます)
- 11920685001(1 キットは 10 コンポーネントを含みます)
Preparation Note
特定サンプル中の死細胞の正確な検出限界は、細胞死のカイネティクス、使用した細胞毒性試薬、および全細胞集団中の影響を受けた細胞の量、などに依存します。細胞死のモデルシステムとして U937/カンプトテシン(CAM)を使用した場合、本イムノアッセイは、125 細胞相当/ウェルの細胞質内画分のモノおよびオリゴヌクレオソームの特異的検出が可能です。
ワーキング溶液:ワーキングソリューションの調製
本キットにて提供される ready-to-use ソリューションと共に、以下のワーキングソリューションを調製する必要があります:
注意:凍結乾燥物の溶解には、再蒸留水のみを使用してください。
抗ヒストンビオチン
凍結乾燥物を 450 uL の再蒸留水に 10 分間溶解し、十分に混合してください。
使用法:免疫試薬のコンポーネント。
抗 DNA ペルオキシダーゼ
凍結乾燥物を 450 uL の再蒸留水に 10 分間溶解し、十分に混合してください。
使用法:免疫試薬のコンポーネント。
ポジティブコントロール
凍結乾燥物を 450 uL の再蒸留水に 10 分間溶解し、十分に混合してください。
使用法:ELISA ステップ 1
ABTS タブレット
試験するサンプル数に応じて、ボトル 7 から 1、2、または 3 錠を、5、10、または 15 mL の基質バッファーに溶解します。
使用法:ELISA ステップ 5
ABTS ストップソリューション
溶液に濁りや沈殿が見える場合、37°Cに温めて、それらが無くなるまで撹拌します。
使用法:ELISA ステップ 6
保管条件(ワーキングソリューション)。抗ヒストンビオチン:2~8°Cで 2 ヶ月間
ABTS タブレット:遮光して 1 ヶ月間。使用前に、15~25°Cにしてください。
ABTS ストップソリューション:2~8°Cで、ラベルに記載の消費期限まで。
本キットにて提供される ready-to-use ソリューションと共に、以下のワーキングソリューションを調製する必要があります:
注意:凍結乾燥物の溶解には、再蒸留水のみを使用してください。
抗ヒストンビオチン
凍結乾燥物を 450 uL の再蒸留水に 10 分間溶解し、十分に混合してください。
使用法:免疫試薬のコンポーネント。
抗 DNA ペルオキシダーゼ
凍結乾燥物を 450 uL の再蒸留水に 10 分間溶解し、十分に混合してください。
使用法:免疫試薬のコンポーネント。
ポジティブコントロール
凍結乾燥物を 450 uL の再蒸留水に 10 分間溶解し、十分に混合してください。
使用法:ELISA ステップ 1
ABTS タブレット
試験するサンプル数に応じて、ボトル 7 から 1、2、または 3 錠を、5、10、または 15 mL の基質バッファーに溶解します。
使用法:ELISA ステップ 5
ABTS ストップソリューション
溶液に濁りや沈殿が見える場合、37°Cに温めて、それらが無くなるまで撹拌します。
使用法:ELISA ステップ 6
保管条件(ワーキングソリューション)。抗ヒストンビオチン:2~8°Cで 2 ヶ月間
ABTS タブレット:遮光して 1 ヶ月間。使用前に、15~25°Cにしてください。
ABTS ストップソリューション:2~8°Cで、ラベルに記載の消費期限まで。
Other Notes
ユニット換算:1 mU = 1 x 10-3 OD (1 mU = 0.001 OD)。
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
注意喚起語
WarningDanger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°C)
does not flash