表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 mg | 在庫数1 | ¥28,700 |
500 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥109,000 |
2.5 g | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥163,000 |
¥28,700
在庫数1詳細
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
0.15 U/mg lyophilizate
packaging
pkg of 100 mg (11074032001), pkg of 2.5 g (11087789001), pkg of 500 mg (11074059001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes), ~2 mg/mL (Isolation of adipocytes)
technique(s)
tissue processing: suitable
color
brown
optimum pH
6.0-8.0
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Clostripain 39.798 U/mg, Proteases 14.014 U/mg (Azocoll, based on lyoph), Trypsin 1.668 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
General description
コラーゲナーゼHは、濾過、硫酸アンモニウム沈殿、透析および凍結乾燥によってClostridium histolyticum(クロストリジウム・ヒストリチカム)培養物から調製された酵素混合物です。
Application
C.histolyticum 由来コラーゲナーゼは初代細胞培養を確立するための組織の解離に使用されます。コラーゲナーゼHはコラーゲナーゼ潅流法によるラット肝臓からの肝細胞の単離に適合しています。この酵素調製法は、大血管の内皮細胞のような他のタイプの細胞の調製、およびラット精巣上体脂肪体からの脂肪細胞の単離にも適しています。
Biochem/physiol Actions
コラーゲナーゼは天然コラーゲンを分解します。クロストリパイン、トリプシン様酵素および中性プロテアーゼは他のタンパク質も分解します。
Physical form
凍結乾燥品、非滅菌
Preparation Note
酵素活性:
コラーゲナーゼ活性:> 0.15 U/mg(ブンシュによる)(+25℃、基質として4-フェニル-アゾベンジル-オキシカルボニル-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg)。
汚染酵素活性:トリプシン、クロストリパイン、および総タンパク質分解活性
コラーゲナーゼHはバランスのとれた比率の酵素活性を有し、ラット肝細胞の単離に関して機能検査されます(潅流法)。
阻害薬:
コラーゲナーゼ阻害薬:EDTA、EGTA、Cys、His、DTT、2-メルカプトエタノール
コラーゲナーゼは血清で阻害されません。
クロストリパイン阻害薬:TLCK
トリプシン阻害剤:アプロチニン、トリプシン阻害薬(卵白、大豆)
活性剤: Ca2+
作業濃度: 0.5 ~2.5 mg/mL
ラット肝細胞単離の場合は約1 mg/mL、脂肪細胞単離の場合は2 mg/mL。
貯蔵条件(希釈標準溶液):-15~-25°C
再構成溶液は短期貯蔵の場合は-15~-25℃で、長期の貯蔵の場合は-60℃で、もしくは下記の通りに保存してください。
コラーゲナーゼ活性:> 0.15 U/mg(ブンシュによる)(+25℃、基質として4-フェニル-アゾベンジル-オキシカルボニル-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg)。
汚染酵素活性:トリプシン、クロストリパイン、および総タンパク質分解活性
コラーゲナーゼHはバランスのとれた比率の酵素活性を有し、ラット肝細胞の単離に関して機能検査されます(潅流法)。
阻害薬:
コラーゲナーゼ阻害薬:EDTA、EGTA、Cys、His、DTT、2-メルカプトエタノール
コラーゲナーゼは血清で阻害されません。
クロストリパイン阻害薬:TLCK
トリプシン阻害剤:アプロチニン、トリプシン阻害薬(卵白、大豆)
活性剤: Ca2+
作業濃度: 0.5 ~2.5 mg/mL
ラット肝細胞単離の場合は約1 mg/mL、脂肪細胞単離の場合は2 mg/mL。
貯蔵条件(希釈標準溶液):-15~-25°C
再構成溶液は短期貯蔵の場合は-15~-25℃で、長期の貯蔵の場合は-60℃で、もしくは下記の通りに保存してください。
いずれの平衡塩溶液にも再溶解できます(たとえばHBSS)
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所で保管してください。
Other Notes
生命科学研究専用です。診断手順には使用できません。
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点 (F)
does not flash
引火点(°C)
does not flash